Learn More
Glicerol, reactivo ACS, 99,6 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10659273 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 LT
2.50 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10659273 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10229460 500 mL Frasco de vidrio EcoSafPak™ 500 ML
11914051 10 L Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10659273 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 410980025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.00€
    257.65€ / 2.5 litros
    Ahorro 53.35€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-81-5
Fórmula molecular C3H8O3
Peso molecular (g/mol) 92.09
Número MDL MFCD00004722
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol
Información de descomposición >290°C
Punto de fusión 18.0°C
Densidad 1.2610g/mL
Punto de ebullición 290.0°C
Temperatura de inflamación 160°C
Residuos de ignición 0.005% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH(OH)CH2OH
Índice de refracción 1.4716
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01, 502
Índice Merck 15, 4520
Gravedad específica 1.261
Información de solubilidad Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform
Viscosidad 1069 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.09
Presión de vapor 0.003mbar at 50°C
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Reactivo ACS
Forma física Líquido