Learn More
Glicerol, 99,5+ %, para espectroscopía, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10337700 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10337700 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10584644 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10337700 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 184695000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    90.65€ / 500 ml
    Ahorro 20.35€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-81-5
Fórmula molecular C3H8O3
Peso molecular (g/mol) 92.09
Número MDL MFCD00004722
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol
Nombre de nota 99.5+%
Absorbancia (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.01 max. at 340nm, 0.01 max. at 400nm, 0.02 max. at 320nm, 0.05 max. at 280nm, 0.25 max. at 225nm, 0.7 max. at 210nm, 1 max. at 206nm
Información de descomposición >290°C
Punto de fusión 18.0°C
Color Negro a marrón
Densidad 1.2610g/mL
Punto de ebullición 290.0°C
Temperatura de inflamación 160°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH(OH)CH2OH
Índice de refracción 1.4716
Cantidad 500 mL
Beilstein 01, 502
Índice Merck 15, 4520
Gravedad específica 1.261
Información de solubilidad Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform
Viscosidad 1069 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.09
Presión de vapor 0.003mbar at 50°C
Porcentaje de pureza 99.5+%
Grado Espectroscopia
Forma física Solución