Learn More
Glicerol, ≥99,5 %, grado de reactivo de biología molecular, MP Biomedicals™
Product Code. 11496441 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Unit Size:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11496441 1 L 1 litro
11486441 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11496441 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0219399691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.00€
    181.65€ / 1 litros
    Ahorro 26.35€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El glicerol es un compuesto simple de poliol que es un líquido viscoso que se utiliza ampliamente en formulaciones farmacéuticas. Tiene tres grupos hidroxilos que son responsables de su solubilidad en agua y su naturaleza higroscópica
Chemical Identifiers
CAS 56-81-5
Fórmula molecular C3H8O3
Peso molecular (g/mol) 92.09
Número MDL MFCD00004722
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Specifications
Nombre del producto químico o material Glycerol
Densidad 1,2613g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99,5 %
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.09
Grado No disponible
Forma física Líquido