Learn More
Glicerol, ≥99,5 %, grado de reactivo de biología molecular, MP Biomedicals™
Código de producto. 11486441 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486441 500 mL 500 ml
11496441 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486441 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219399690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    103.95€ / 500 ml
    Ahorro 6.05€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El glicerol es un compuesto simple de poliol que es un líquido viscoso que se utiliza ampliamente en formulaciones farmacéuticas. Tiene tres grupos hidroxilos que son responsables de su solubilidad en agua y su naturaleza higroscópica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-81-5
Fórmula molecular C3H8O3
Peso molecular (g/mol) 92.09
Número MDL MFCD00004722
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol
Densidad 1.2613g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.5%
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.09
Grado Reactivos de biología molecular
Forma física Líquido