Learn More
Glicerol, 99,5 %, para biología molecular, ADNasa, ARNasa y sin proteasa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10692372 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10692372 500 mL 500 ML
1 options
Código de producto. 10692372 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 327255000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    104.00€ / 500 ml
    Ahorro 10.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Glicerol, 99,5 %, C3H8O3, número CAS-56-81-5, trihidroxipropano, propanetriol, osmoglina, alcohol glicil, glicerol, gliceritol, glicerina, glicerina, 1,2,3-propanetriol, 1,2,3-trihidroxipropano, 500 ml, 0,06 máx. a 260 nm, 0,02 máx. a 280 nm, (0,5 M en agua), (0,5 M en agua) a 0 nm, 99,5 % mín. (GC)
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol
CAS 56-81-5
Absorbancia (0.5M in water), (0.5 M in water) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.06 max. at 260nm
Punto de fusión 18.0°C
Densidad 1.2610g/mL
pH 6 to 7 (10% soln. at 25°C)
Punto de ebullición 290.0°C
Temperatura de inflamación 160°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H8O3
Fórmula lineal HOCH2CH(OH)CH2OH
Índice de refracción 1.4716
Número MDL MFCD00004722
Cantidad 500 mL
Beilstein 01, 502
Índice Merck 15, 4520
Gravedad específica 1.261
Sinónimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
Información de solubilidad Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC(O)CO
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
Peso molecular (g/mol) 92.09
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Viscosidad 1069 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.09
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Biología molecular
Forma física Líquido