Learn More
Glicerol, ≥99,0 % (GC), grado de reactivo, Honeywell™
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycerol |
| Punto de fusión | 18°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.25g/mL |
| pH | Neutral |
| Punto de ebullición | 290°C (1013 hPa) |
| Temperatura de inflamación | 160°C (320°F) |
| Punto de ignición | 698°F |
| Olor | Odorless |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Mostrar más |