Descripción
Glicerol, 98+%, extra puro, SLR
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 18 °C |
| pH | 5 |
| Punto de ebullición | 290 °C |
| Envase | Frasco de plástico HDPE |
| Cantidad | 2.5 L |
| Densidad del vapor | 3.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 92,09g/mol |
| Presión de vapor | 0,003mbar 50 |
| Forma física | Líquido muy viscoso |