Learn More
Glicerina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11475255 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11475255 500 mL
11485255 1 L
11495255 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475255 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02199566.5
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza en la preparación de muestras y la formación de gel para electroforesis en gel de poliacrilamida. Glicerina, MP Biomedicals (5-10%) aumenta la densidad de una muestra de modo que se depositará en el fondo de un pocillo de muestra. También se utiliza en la fundición de geles de gradiente y como proteína.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-81-5
Fórmula molecular C3H8O3
Peso molecular (g/mol) 92.09
Número MDL MFCD00004722
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Especificaciones
Punto de fusión 20°C (literature)
Densidad 1.25g/mL (Lit.)
Punto de ebullición 182°C (20 mmHg (literature))
Residuos de ignición ≤0.01%
Índice de refracción n20/D 1.474 (Lit.)
Cantidad 500 mL
Gravedad específica ≥1.249
Densidad del vapor 3.1 (vs air) (Lit.)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.09g/mol
Presión de vapor <1mmHg (20°C) (Lit.)
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado USP
Forma física Liquid