missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glutathione Synthetase Antibody (OTI1B8), Novus Biologicals™

Código de producto. 18097906 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18097906 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18097906 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP203351

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Glutathione Synthetase Monoclonal specifically detects Glutathione Synthetase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Glutathione Synthetase
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B8
Concentración 0.51 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000, Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry 1:150, Immunohistochemistry-Paraffin 1:150
Alias de gen EC 6.3.2.3, Glutathione synthase, glutathione synthetase, GSH synthetase, GSHS, GSH-S, MGC14098
Símbolos de los genes GSS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human GSS (NP_000169) produced in HEK293T cell.
Peso molecular del antígeno 52.2 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2937
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.