missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glutathione S Transferase kappa 1 Antibody [PerCP], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30503242 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30503242 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30503242 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP337938PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Glutathione S Transferase kappa 1 Polyclonal antibody specifically detects Glutathione S Transferase kappa 1 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Glutathione S Transferase kappa 1
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen EC 2.5.1.18, glutathione S-transferase k1, glutathione S-transferase kappa 1, Glutathione S-transferase subunit 13, glutathione S-transferase subunit 13 homolog, GST, GST 13-13, GST class-kappa, GST13, GST13-13, GSTK1-1, hGSTK1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-226 of human Glutathione S Transferase kappa 1 (NP_057001.1).,, Sequence:, MGPLPRTVELFYDVLSPYSWLGFEILCRYQNIWNINLQLRPSLITGIMKDSGNKPPGLLPRKGLYMANDLKLLRHHLQIPIHFPKDFLSVMLEKGSLSAMRFLTAVNLEHPEMLEKASRELWMRVWSRNEDITEPQSILAAAEKAGMSAEQAQGLLEKIATPKVKNQLKETTEAACRYGAFGLPITVAHVDGQTHMLFGSDRMELLAHLLGEKWMGPIPPAVNARL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrinology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 373156
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.