Learn More
Glutathione S-Transferase/GST Antibody (SR3947), R&D Systems™
Código de producto. 30041768 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30041768 50 μL 50 microlitros
30041539 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30041768 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32773450ul
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Glutathione S-Transferase/GST Monoclonal specifically detects Glutathione S-Transferase/GST in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Glutathione S-Transferase/GST
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SR3947
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.4), 150mM NaCl, 50% glycerol
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Glutathione S-Transferase/GST (Uniprot #: P09211)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG