Learn More
Glutathione S-Transferase/GST Antibody (GST13) - VHH, R&D Systems™
Código de producto. 18604926 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18604926 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 18604926 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP312166
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Llama Monoclonal Antibody
Glutathione S-Transferase/GST Monoclonal specifically detects Glutathione S-Transferase/GST in E. coli samples. It is validated for Dot Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Glutathione S-Transferase/GST
Aplicaciones Dot Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon GST13
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:200, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200, Dot Blot 1 μg/mL
Formulación 1X PBS, pH 7.42, 20% (v/v) Glycerol
Especie del huésped Llama
Inmunógeno Glutathione S-Transferase/GST
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana E. coli
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Línea de productos Novus