Learn More
Glutathione Peroxidase 4/GPX4 Antibody (LHM 2), FITC, R&D Systems™
Código de producto. 18601677 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18601677 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18601677 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308253F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    707.52€
    619.50€ / 100 microlitros
    Ahorro 88.02€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Glutathione Peroxidase 4/GPX4 Monoclonal specifically detects Glutathione Peroxidase 4/GPX4 in Human/Mouse/Rat samples. It is validated for ELISA/Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Glutathione Peroxidase 4/GPX4
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon LHM 2
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen EC 1.11.1, EC 1.11.1.12, Glutathione peroxidase 4, glutathione peroxidase 4 (phospholipid hydroperoxidase), GPx-4, GSHPx-4, MCSP, PHGPxsnGPx, phospholipid hydroperoxidase, phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase, mitochondrial, snPHGPx, sperm nucleus glutathione peroxidase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A 375P cells crude extract
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2879
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus