missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glutathione Peroxidase 1/GPX1 Antibody (ARC53251), Novus Biologicals™

Código de producto. 30030170 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30030170 20 μL 20 microlitros
30026168 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30030170 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32594320ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Glutathione Peroxidase 1/GPX1 Monoclonal antibody specifically detects Glutathione Peroxidase 1/GPX1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Glutathione Peroxidase 1/GPX1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon ARC53251
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Formulación PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen Cellular glutathione peroxidase, EC 1.11.1, EC 1.11.1.9, glutathione peroxidase 1, GPx-1, GSHPx-1, GSHPX1, MGC14399, MGC88245
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein of human GPX1.
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2876
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.