Learn More
Glutaminyl Cyclase Inhibitor 1, MedChemExpress
Código de producto. 16464608
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16464608 10 mg 10 miligramos
16460907 50 mg 50 miligramos
16435456 100 mg 100 miligramos
16417327 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16464608
Marca: Medchem Express HY112269
MedChemExpress Glutaminyl Cyclase Inhibitor 1 is a glutaminyl cyclase inhibitor with an IC50 of 0.5 μM.
Glutaminyl Cyclase Inhibitor 1 is a glutaminyl cyclase inhibitor with an IC50 of 0.5 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutaminyl Cyclase Inhibitor 1
CAS 2110449-60-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24FN3O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (270.69 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 83.33 mg/mL (225.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=CC(C2=CC(OC)=C(OC)C=C2)=C1NCCCN3C=C(C)N=C3
Peso molecular (g/mol) 369.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.43
Porcentaje de pureza 98.34%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration