Learn More
Glutamine Synthetase Antibody (GLUL/8996R), Janelia Fluor™ 646, R&D Systems™
Código de producto. 18620920 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18620920 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18620920 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324031JF646
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Glutamine Synthetase Monoclonal antibody specifically detects Glutamine Synthetase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Glutamine Synthetase
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon GLUL/8996R
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen cell proliferation-inducing protein 59, EC 4.1.1.15, EC 6.3.1.2, GLNSPIG59, Glutamate decarboxylase, glutamate-ammonia ligase, Glutamate--ammonia ligase, glutamate-ammonia ligase (glutamine synthase), glutamine synthase, glutamine synthetase, GS, PIG43, proliferation-inducing protein 43
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 200-373) of human Glutamine Synthetase protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Hypoxia, Neurodegeneration, Neuroscience, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2752
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ