Learn More
Gibco™ Suplemento GlutaMAX™
Código de producto. 11574466 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
20 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
paquete de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11574466 100 mL 100 ml
11584466 20 x 100 mL paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11574466 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 35050038
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Suplemento GlutaMAX™
El suplemento Gibco™ GlutaMAX™ es una alternativa a la L-glutamina que posee una mayor estabilidad que mejora la salud celular. El suplemento GlutaMAX™ es adecuado para los cultivos en suspensión y adherente de células de mamíferos y no requiere ninguna adaptación. El suplemento GlutaMAX™ se suministra como 200 mM de dipéptido de L-alanil-L-glutamina en 0,85 % de NaCl. El suplemento GlutaMAX™ también está incluido en diversas formulaciones de medios. En comparación con la L-glutamina, el suplemento GlutaMAX™:
Característica:
  • Minimiza la acumulación de amoníaco tóxico
  • Mejora la viabilidad y el crecimiento celular
  • Permanece estable en un amplio intervalo de temperaturas
    Minimiza la acumulación de amoníaco tóxico
    A diferencia de la L-glutamina, el suplemento GlutaMAX™ no se descompone espontáneamente para formar amoníaco. Por el contrario, las células disocian el enlace peptídico para liberar la L-glutamina en función de las necesidades. Este sistema evita la acumulación de residuos y mantiene una provisión fresca de L-glutamina durante cultivos de larga duración.
    Mejora la viabilidad y el crecimiento celular
    Los cultivos con menores niveles de amoníaco muestran una mejora en la viabilidad celular. Además, las condiciones de cultivo están más controladas gracias a la concentración uniforme del suplemento GlutaMAX™, algo que no es posible con la L-glutamina.
    Permanece estable en un amplio intervalo de temperaturas
    El suplemento GlutaMAX™ es estable a temperatura ambiente y está listo para su uso. El suplemento GlutaMAX™ conserva la funcionalidad completa durante 24 meses a temperatura ambiente, de 2 a 8 °C o de - 5 a - 30 °C para un práctico almacenamiento y manipulación. El suplemento GlutaMAX™ es estable incluso a 37° C durante una semana o más.
    Sistema de fabricación y calidad conforme las buenas prácticas de fabricación actuales
    El suplemento Gibco™ GlutaMAX™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un suplemento GlutaMAX™ Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Certificaciones/conformidad cGMP, norma ISO 13485, FDA
    Contenido y almacenamiento De 15 a 30 °C
    Descripción Suplemento GlutaMAX™, 100 ml, concentración 100X, forma líquida, apto para cultivo de células de mamífero adherentes y en suspensión, sin necesidad de adaptación, el suplemento GlutaMAX™ se ofrece como dipéptido L-alanil-L-glutamina 200 mM al
    Concentración 100 X
    Formulario Líquido
    Tipo de producto GlutaMax
    Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero
    Cantidad 100 mL
    Estado normativo Para uso diagnóstico in vitro