Descripción
Glutamate Receptor 6 Monoclonal specifically detects Glutamate Receptor 6 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Glutamate Receptor 6 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 8A1F11 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000 |
| Formulación | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | EAA4, glutamate receptor 6, glutamate receptor, ionotropic, kainate 2, ionotropic kainate 2, MGC74427 |
| Símbolos de los genes | GRIK2 |
| Mostrar más |