Learn More
Glut1 Antibody (GLUT1/3132R), FITC, R&D Systems™
Código de producto. 18604617 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18604617 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18604617 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308502F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    730.94€
    632.10€ / 100 microlitros
    Ahorro 98.84€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Glut1 Monoclonal specifically detects Glut1 in Human samples. It is validated for ELISA/Flow Cytometry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Glut1
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon GLUT1/3132R
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen Choreoathetosis/Spasticity, Episodic (Paroxysmal Choreoathetosis), CSE, DYT17, DYT18, DYT9, EIG12, Glucose transporter type 1, erythrocyte/brain, GLUT-1, GLUT1DS, HepG2 glucose transporter, HTLVR, Human T-Cell Leukemia Virus (I and II) Receptor, MGC141895, MGC141896, PED, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 1, Solute Carrier Family 2 Member 1, solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment of human Glut1 protein (around aa 203-305) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P11166)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Markers, Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6513
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus