Learn More
Glucosa monohidrato, Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 16666153 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16666153 6 x 2.5 kg paquete de 6
16636153 1 kg 1 Kg
16646153 2.5 kg 2.50 Kg
16656153 6 x 1 kg paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16666153 Proveedor Fluka N.º de proveedor 16301H6X2.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    470.00€
    433.18€ / paquete de 6
    Ahorro 36.82€
    7% Descuento
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Cumple con la especificación analítica de Ph. Eur., BP, Ph Franç., 7,0-9,5% agua
  • Amplia selección de materiales de soporte y varios tamaños de cartucho/columna
  • Todos los lotes de fase estacionaria se han probado para garantizar la reproducibilidad entre lotes
  • Calidad fiable de B&J
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10-1-5996
Fórmula molecular C6H14O7
Peso molecular (g/mol) 198.17
Clave InChI OSNSWKAZFASRNG-WNFIKIDCSA-N
PubChem CID 133126654
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(hidroximetil)oxano-2,3,4,5-tetrol hidrato
SMILES O.OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Envase Frasco de plástico
Cantidad 6 x 2.5 kg
según el método de USP Cumplimiento
Porcentaje de pureza 97,5 a 102,0%
Grado Orgánicos reactivos farmacopea
Forma física Polvo