Learn More
Glucose 6 phosphate isomerase Antibody (4F11) [DyLight 350], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30519875 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30519875 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30519875 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP343065UV
Mouse Monoclonal Antibody
Glucose 6 phosphate isomerase Monoclonal antibody specifically detects Glucose 6 phosphate isomerase in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Glucose 6 phosphate isomerase
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 4F11
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AMFGNPI, Autocrine motility factor, DKFZp686C13233, EC 5.3.1.9, glucose phosphate isomerase, glucose-6-phosphate isomerase, hexose monophosphate isomerase, hexosephosphate isomerase, neuroleukin, NLKSA36, oxoisomerase, PGI, PHI, Phosphoglucose isomerase, phosphohexomutase, Phosphohexose isomerase, phosphosaccharomutase, SA-36, Sperm antigen 36, sperm antigen-36
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Glucose-6-phosphate isomerase - (Uniprot# P06744)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2821
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1