missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glucose 1-dehydrogenase Antibody [Alexa Fluor« 532], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30508000 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30508000 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30508000 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338265AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Glucose 1-dehydrogenase Polyclonal antibody specifically detects Glucose 1-dehydrogenase in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Glucose 1-dehydrogenase
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 6-phosphogluconolactonase, DKFZp686A01246, EC 1.1.1.49, EC 2.7.4.3, EC 3.1.1.31, G6PD, H form, G6PDH, GDH/6PGL endoplasmic bifunctional protein, GDHglucose 1- dehydrogenase, glucose dehydrogenase, glucose dehyrogenase, glucose-6-phosphate dehydrogenase, salivary, hexose-6-phosphate dehydrogenase (glucose 1-dehydrogenase), MGC87643
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-200 of human Glucose 1-dehydrogenase (NP_004276.2).,, Sequence:, QELQGHVSIILLGATGDLAKKYLWQGLFQLYLDEAGRGHSFSFHGAALTAPKQGQELMAKALESLSCPKDMAPSHCAEHKDQFLQLSQYRQLKTAEDYQALNKDIEAQLQHAGLREAGRIFYFSVPPFAYEDIARNINSSCRPGPGAWLRVVLEKPFGHDHFSAQQLATELGTFFQEEEMY
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9563
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.