Learn More
δ-Gluconolactona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10461481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10461481 250 g Frasco de vidrio 250 g
10083320 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10750955 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10461481 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 271052500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.20€
    35.65€ / 250 g
    Ahorro 3.55€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 90-80-2 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90-80-2
Fórmula molecular C6H10O6
Peso molecular (g/mol) 178.14
Número MDL MFCD00006647
Clave InChI PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo gluconolactone, delta-gluconolactone, d-glucono-1,5-lactone, d-gluconolactone, 1,5-gluconolactone, d-gluconic acid lactone, gluconic acid lactone, glucono delta-lactone, 1,5-d-gluconolactone, gluconic lactone
PubChem CID 7027
ChEBI CHEBI:16217
SMILES OCC1OC(=O)C(O)C(O)C1O
Specifications
Nombre del producto químico o material δ-Gluconolactone
Punto de fusión 151.0°C to 155.0°C
Color Blanco
Densidad 0.6000g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 g
Beilstein 18, 405
Índice Merck 15, 4493
Gravedad específica 0.6
Rotación específica + 65.00
Información de solubilidad Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: 1g/100 g alcohol,insoluble in ether
Nombre IUPAC 3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino