Learn More
Glucocorticoid receptor agonist, MedChemExpress
Código de producto. 16485998
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485998 10 mg 10 miligramos
16468617 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16485998 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14234
MedChemExpress Glucocorticoid receptor agonist is a potent Glucocorticoid receptor agonist.
Glucocorticoid receptor agonist is a potent Glucocorticoid receptor agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glucocorticoid receptor agonist
CAS 1245526-82-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20F4N2O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (252.28 mM)
SMILES OC1=CC=C(C=C1C(C)(C[C@](O)(C(F)(F)F)CC2=CC3=C(C=NC=C3)N2)C)F
Peso molecular (g/mol) 396.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.38
Porcentaje de pureza 99.56%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism