missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GLP/EHMT1 Antibody (1B7B4) [DyLight 488], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30503746 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30503746 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30503746 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP327913G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GLP/EHMT1 Monoclonal antibody specifically detects GLP/EHMT1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Serum
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GLP/EHMT1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1B7B4
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.1.1.-, EC 2.1.1.43, euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 1H3-K9-HMTase 5, Eu-HMTase1DEL9q34, EUHMTASE1FP13812, FLJ12879, G9a-like protein 1, GLP, GLP1, H3 lysine-9 specific 5, KIAA1876euchromatic histone methyltransferase 1, KMT1DDKFZp667M072
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Truncated recombinant GLP/EHMT1 expressed in E. Coli strain BL21 (DE3).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79813
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.