Learn More
GLP-1 receptor agonist 2, MedChemExpress
Código de producto. 16477387
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477387 5 mg 5 miligramos
16450967 50 mg 50 miligramos
16435516 100 mg 100 miligramos
16434678 10 mg 10 miligramos
16403196 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16477387 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112679
MedChemExpress GLP-1 receptor agonist 2 is a glucagon-like peptide-1 receptor (GLP-1R) agonist.
GLP-1 receptor agonist 2 is a glucagon-like peptide-1 receptor (GLP-1R) agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GLP-1 receptor agonist 2
CAS 2230197-64-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H31ClFN5O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (215.50 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C2N=C(CN3[C@@H](C)CN(C4=NC(OCC5=CC=C(Cl)C=C5F)=CC=C4)CC3)N(C[C@H]6OCC6)C2=C1)O
Peso molecular (g/mol) 580.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.05
Porcentaje de pureza 98.13%
Grado Research
Forma física Solid