Learn More
Plas Labs™ Caja de guantes, 830-ABC
Código de producto. 11892742
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
317 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11892742 317 L cada uno
1 options
Código de producto. 11892742 Proveedor Plas Labs™ N.º de proveedor 830ABCEXP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14224.14€
    9021.82€ / paquete de 1
    Ahorro 5202.32€
    36% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Caja de guantes analítica compacta que minimiza las corrientes de aire y maximiza la eficacia del equilibrio. La caja de guantes Plas Labs™ 830-ABC ofrece limpieza, seguridad, contención completa, portabilidad y una atmósfera sin corrientes de aire
  • La sección superior es extraíble para facilitar la instalación del equipo
  • Cuatro válvulas de gas de purga (dos en la cámara de transferencia y dos en la cámara principal)
  • Bandeja de nivelación blanca para facilitar la transferencia de líquidos
  • Todas las abrazaderas de acero inoxidable y completamente ajustable
  • Guantes ambidiestros Hypalon blancos para una resistencia química y U.V. superior
  • Regleta de conexiones eléctricas múltiple de calidad hospitalaria aprobada por U.L.-CSA
  • La válvula de descarga de presión minimiza la resistencia del guante
  • Filtros de recipiente de vapor orgánico y H.E.P.A. (reemplazables)
  • Manual y garantía estándar
  • La cámara de transferencia tiene una longitud de 30,48 cm (12 pulg) y un diámetro interno (D.I.) de 27,94 cm (11 pulg).
Especificaciones
Fondo (métrico) 61 cm
Fondo interior (métrico) 59 cm
Altura (métrico) 79 cm
Altura (métrico) interior 74 cm
Volumen (métrico) 317 L
Peso (imperial) 250 lb
Anchura (métrico) 110 cm
Anchura (métrico) interior 71 cm