Learn More
SICCO Caja de guantes
Código de producto. 12651855
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
850 x 650 x 540 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
12651855 850 x 650 x 540 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12651855 Proveedor SICCO N.º de proveedor V 198408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5019.20€
    3965.60€ / paquete de 1
    Ahorro 1053.60€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Guantera Marco de aluminio con paneles de vidrio acrílico Panel base de polietileno Puerta abatible forrada con junta elástica Dos puertos para guantes Incluye un par de guantes de caucho natural (talla 9)
  • Marco de aluminio con paneles de vidrio acrílico, panel base de polietileno.
  • Panel frontal con dos puertos para guantes y un par de guantes de caucho natural tamaño 9, dos entradas para cables en la parte posterior (superior izquierda y superior derecha).
  • Espacio de trabajo que incluye dos conectores de manguera para llenado de gas y aireación y tubos adecuados (1 tubo de 5 m para llenado de gas de PVC, 1 tubo de aireación de 5 m de PE).
  • Fabricación de aluminio resistente y ligero
  • Excelente visibilidad completa
  • Patas de goma no deslizante
  • Cables de plomo para dispositivos eléctricos
  • Gran abertura frontal
  • Conectores para llenado y aireación de gas, incluidos los tubos adecuados
Spezifikation
Tipo de producto Caja de guantes
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 850 x 650 x 540 mm
Volumen (métrico) 290 L
Peso (métrico) 14 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.