Learn More
Bolsas de guantes
Código de producto. 11752134
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
432 x 432 x 280 mm
432 x 680 x 300 mm
686 x 370 x 457 mm
690 x 690 x 381 mm
940 x 940 x 635 mm
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
11752134 940 x 940 x 635 mm paquete de 6
11786514 686 x 370 x 457 mm 6 PCS
11722134 432 x 432 x 280 mm paquete de 6
11732134 432 x 680 x 300 mm paquete de 6
11742134 690 x 690 x 381 mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11752134 Proveedor Glas Col N.º de proveedor 108DX3737H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    878.85€
    398.11€ / paquete de 6
    Ahorro 480.74€
    54% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026