Learn More
Brady™ GlobalMark™ Cintas de vinilo para interiores y exteriores (B-595), color morado
Se adapta bien a superficies irregulares, curvas, rugosas y muy texturizadas. Brady™ GlobalMark™ Las cintas de vinilo para interiores y exteriores (B-595) son perfectas para entornos industriales hostiles.
Marca: Brady™ 113147
Descripción
- Adherirse a elementos difíciles de energía superficial baja
- 5 años de durabilidad en exteriores
- Se adhiere a superficies muy texturizadas, como paredes de bloques de hormigón pintados, madera irregular acabada, plásticos texturizados, tuberías rugosas y tuberías revestidas de papel.
Especificaciones
| BS5609:1986 sección 2 y sección 3 | |
| Acrílico, Permanente, Temperatura fría | |
| Morado | |
| Continua | |
| Imprimible de una sola cara | |
| Cinta | |
| Etiquetas de arco eléctrico, cinta de flecha, marcado de tuberías y válvulas, identificación de seguridad y cumplimiento, etiquetado visual del lugar de trabajo, marcado de almacenes | |
| 1 | |
| 1 rollo/caja | |
| -40 °F a +180 °F | |
| 0,004 in | |
| 30.48 m x 101.6 mm | |
| 30 m | |
| 100 mm | |
| VINILO GLOBALMARK B595 MORADO 100MM |
| Serie de cintas sugerida: R10000 | |
| Ninguno | |
| Brillo | |
| Película de vinilo (B-595) | |
| Transferencia térmica | |
| No estéril | |
| GlobalMark™ Rotuladora | |
| -40 °C | |
| 1 unidad | |
| De -40 °C a +82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 100 ft. | |
| 4 in | |
| 2,25 in |