Learn More
Brady™ GlobalMark™ Cintas de vinilo para interiores y exteriores (B-595), color morado
Se adapta bien a superficies irregulares, curvas, rugosas y muy texturizadas. Brady™ GlobalMark™ Las cintas de vinilo para interiores y exteriores (B-595) son perfectas para entornos industriales hostiles.
583.28€
Especificaciones
| Descripción | Serie de cintas sugerida: R10000 |
|---|---|
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente, Temperatura fría |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Morado |
| Acabado | Brillo |
| Código de producto | Marca | Anchura de la cinta (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Anchura de la cinta (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15252936
|
Brady™
113147 |
2,25 in |
697.00€ 583.28€ / paquete de 1 Ahorro 113.72€ 16% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||||
Descripción
- Adherirse a elementos difíciles de energía superficial baja
- 5 años de durabilidad en exteriores
- Se adhiere a superficies muy texturizadas, como paredes de bloques de hormigón pintados, madera irregular acabada, plásticos texturizados, tuberías rugosas y tuberías revestidas de papel.
Especificaciones
| Serie de cintas sugerida: R10000 | |
| Ninguno | |
| Brillo | |
| Película de vinilo (B-595) | |
| No estéril | |
| GlobalMark™ Rotuladora | |
| -40 °C | |
| -40 °F a +180 °F | |
| 0,004 in | |
| 100 ft. |
| Acrílico, Permanente, Temperatura fría | |
| Morado | |
| Continua | |
| Transferencia térmica | |
| Etiquetas de arco eléctrico, cinta de flecha, marcado de tuberías y válvulas, identificación de seguridad y cumplimiento, etiquetado visual del lugar de trabajo, marcado de almacenes | |
| 1 | |
| 1 rollo/caja | |
| De -40 °C a +82 °C | |
| 0.102 mm |