Learn More
Globalagliatin, MedChemExpress
Description
Globalagliatin (LY2608204) is a activator of glucokinase (GK) with EC50 of 42 nM.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Globalagliatin |
| CAS | 1234703-40-2 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H37N3O3S3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | LY2608204 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (178.63 mM) |
| SMILES | O=C([C@@]1(C2=CC=C(S(=O)(C3CC3)=O)C=C2)[C@H](C4CCCCC4)C1)NC5=NC=C(SCCN6CCCC6)S5 |
| Peso molecular (g/mol) | 559.81 |
| Show More |