Learn More
GLIPR1L1 Antibody [HRP], Novus Biologicals™
Código de producto. 30578988 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30578988 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30578988 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346223H
Rabbit Polyclonal Antibody
GLIPR1L1 Polyclonal antibody specifically detects GLIPR1L1 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GLIPR1L1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen ALKN2972, GLI pathogenesis-related 1 like 1, GLIPR1-like protein 1, MGC26856, PRO7434
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GLI pathogenesis-related 1 like 1. (Uniprot# Q6UWM5)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 256710
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG