Learn More
GLIPR1L1 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Código de producto. 18498995 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498995 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18498995 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP281989AF700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.00€
    600.60€ / 0.1 ml
    Ahorro 34.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rabbit Polyclonal Antibody
GLIPR1L1 Polyclonal antibody specifically detects GLIPR1L1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GLIPR1L1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ALKN2972, GLI pathogenesis-related 1 like 1, GLIPR1-like protein 1, MGC26856, PRO7434
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GLIPR1L1 antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the amino terminus of human GLIPR1L1 . The immunogen is located within amino acids 20 - 70 of GLIPR1L1. Amino Acid Squence: IEAHNEWRGKVNPPAAD
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 256710
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG