Learn More
Beskrivning
GLIPR1L1 Polyclonal antibody specifically detects GLIPR1L1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antígeno | GLIPR1L1 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Alexa Fluor 700 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | ALKN2972, GLI pathogenesis-related 1 like 1, GLIPR1-like protein 1, MGC26856, PRO7434 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | GLIPR1L1 antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the amino terminus of human GLIPR1L1 . The immunogen is located within amino acids 20 - 70 of GLIPR1L1. Amino Acid Squence: IEAHNEWRGKVNPPAAD |
| Método de purificación | Peptide affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?