Learn More
Glesatinib hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Glesatinib hydrochloride (MGCD265 hydrochloride) is an orally active, potent MET/SMO dual inhibitor. Glesatinib hydrochloride, a tyrosine kinase inhibitor, antagonizes P-glycoprotein (P-gp) mediated multidrug resistance (MDR) in non-small cell lung cancer (NSCLC).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glesatinib hydrochloride |
| CAS | 1123838-51-6 |
| Color | Rosa |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C31H28ClF2N5O3S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | MGCD265 hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (76.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | O=C(NC(NC1=CC=C(OC2=C3C(C=C(C4=NC=C(CNCCOC)C=C4)S3)=NC=C2)C(F)=C1)=S)CC5=CC=C(F)C=C5.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 656.17 |
| Mostrar más |