Learn More
Gravis Tarros de tinción de vidrio
Código de producto. 17552015
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
750 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 22
paquete de 36
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17552015 750 ml paquete de 36
17542015 500 ml paquete de 36
11839122 1000 ml 6 PCS
17562015 1000 ml paquete de 36
17572015 2000 ml paquete de 22
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17552015 Proveedor Gravis N.º de proveedor H0306866C
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un almacenamiento y un cierre seguros para fines de esterilización en el laboratorio. Los frascos de esterilización de vidrio Gravis se suministran con un sistema de bloqueo de metal y una junta de caucho alrededor del borde.
  • Fabricados con vidrio sodocálcico
  • Disponibles en una gama de capacidades
Especificaciones
Capacidad (métrico) 750 ml
Diámetro exterior del cuello (métrico) 90 mm
Para utilizar con (aplicación) Usos de esterilización en el laboratorio
Incluye Tapón con clip de metal y junta de caucho
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 6Pack
Esterilidad Estéril
Peso (métrico) 0,8 kg
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 145 mm
Tipo de producto Tarro esterilizante
Diámetro (métrico) 98 mm
Tipo de tapón Clip