Learn More
Gravis Tarros de tinción de vidrio
Descripción
- Fabricados con vidrio sodocálcico
- Disponibles en una gama de capacidades
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 90 mm |
| Incluye | Tapón con clip de metal y junta de caucho |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | 6Pack |
| Altura (métrico) | 108 mm |
| Tipo de producto | Tarro |
| Diámetro (métrico) | 98 mm |
| Tipo de tapón | Clip |