Learn More
Sartorius Dedales de extracción de fibra de vidrio
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30052903 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
30 mm
33 mm
43 mm
Longitud (métrico):
60 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
123 mm
Grosor de pared:
1,2 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) Grosor de pared unitSize
30052903 19 mm 90 mm 1,2 mm paquete de 25
30052901 22 mm 80 mm 1,6 mm paquete de 25
30052911 25 mm 100 mm 1,6 mm paquete de 25
30052916 26 mm 60 mm 1,5 mm paquete de 25
30052906 30 mm 100 mm 1,5 mm paquete de 25
30052905 33 mm 94 mm 1,5 mm paquete de 25
30052918 43 mm 123 mm 1,7 mm paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 30052903 Proveedor Sartorius N.º de proveedor FT1204019090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.81€
    191.61€ / paquete de 25
    Ahorro 31.20€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los dedales de extracción han sido diseñados para ser compatibles con el aparato Soxhlet, lo que los hace ideales para una variedad de aplicaciones. Diseñados para ser versátiles, los dedales se pueden utilizar con cualquier extractor, incluidos modelos como el Tectator, para facilitar procedimientos de extracción eficientes y de alto rendimiento.
  • Compuesto de fibra de vidrio de alta pureza para obtener resultados no contaminados.
  • Diseñado para una estabilidad mecánica superior para soportar un uso riguroso.
  • Los dedales de fibra de vidrio ofrecen una resistencia notable a las altas temperaturas.
  • Diseñado para un ajuste preciso en una amplia gama de extractores.
  • Presenta una resistencia química excepcional, lo que garantiza la confiabilidad en diversos procesos de extracción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 19 mm
Material Fibras de vidrio
Grosor de pared 1,2 mm
Grado G400
Longitud (métrico) 90 mm
Tipo de producto Cartuchos de extracción