Descripción
Millipore Accesorio de filtración al vacío de vidrio Producto:
- Estos productos accesorios están diseñados para reemplazar piezas contenidas en Millipore kits de filtración al vacío de vidrio o prever una configuración alternativa.
- Este artículo es un accesorio para el Millipore Kits de portafiltros de vidrio clásicos de 47 mm.
- Se monta en matraces de filtración estándar de 1 L y 4 L.
- Diámetro: 47 mm
- Área de filtración: 9,6 cm²
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Desechables | Reutilizable |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Incluye | Solo base y tapón |
| Tipo | Base y tapón de vidrio |
| Diámetro del área superior (métrico) | 47 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Millipore Kit portafiltros de vidrio clásico |