Learn More
Gibco™ MEM de Glasgow
Código de producto. 11570576 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 500 ml
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11570576 500 mL cada uno
11580576 10 x 500 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11570576 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 21710025
 Artículo restringido
En stock
MEM de Glasgow
El medio esencial mínimo de Glasgow (marcador GMEM) se desarrolló desarrollado originalmente por Ian McPherson y Michael Stoker como una modificación del medio de Eagle. Se utilizó para estudiar los factores genéticos que afectaban a la competencia de las células. El MEM de Glasgow se desarrolló para su uso con líneas celulares del riñón, como BHK-21.
El MEM de Glasgow es único frente a otros medios, ya que contiene dos veces la concentración de aminoácidos y vitaminas del medio basal Eagle, y se usa sin suero. El MEM de Glasgow se formuló originalmente con 10 % de caldo de fosfato de triptosa.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Fabricación según las buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
El MEM de Glasgow Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de MEM de Glasgow Gibco™ comparable fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (11710-035). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
El MEM de Glasgow no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el MEM de Glasgow requiere suplementación con un 10 % de caldo de fosfato de triptosa. El MEM de Glasgow utiliza un sistema de tampón de bicarbonato de sodio (2,75 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con entre 5 y 10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio MEM de Glasgow
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol
Sin aditivos Sin HEPES
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 500 mL
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
Estado normativo Para uso diagnóstico in vitro
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio MEM de Glasgow, 500 ml, forma líquida, con L-glutamina, rojo fenol, 12 meses de vida útil, condiciones de almacenamiento de 2 a 8 °C, utilizado para cultivo de células de mamífero