Learn More
Corning™ MEM Glasgow
BIOPHARMA
Código de producto. 15323741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 l
Tamaño de la unidad:
50 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15323741 50 l 50 litros
1 options
Código de producto. 15323741 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 50020PC
 Artículo restringido
En stock
Para evaluar las características de promoción del crecimiento y citotoxicidad, los productos de Corning Classical Media se someten a una variedad de pruebas para determinar la funcionalidad y toxicidad mediante el análisis de promoción del crecimiento. El rendimiento del producto se mide por las proporciones de cosecha a planta o por el aumento de veces según las especificaciones predeterminadas. Los productos de medios clásicos líquidos y en polvo también se prueban para determinar el pH y la osmolalidad. Los polvos de medios clásicos también se prueban para determinar la humedad residual. Las pruebas de pH y osmolalidad se realizan de acuerdo con procedimientos específicos en los que todos los equipos se calibran según los estándares trazables al National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense). Las pruebas biológicas de los productos de medios clásicos líquidos Corning garantizan niveles bajos de endotoxinas, micoplasma y ausencia de contaminación. Endotoxinas: los productos de medios clásicos se prueban para detectar endotoxinas bacterianas mediante el ensayo cromogénico del lisado de almoebocito Limulus (LAL). Para su liberación, cada lote de medios clásicos líquidos estándar debe tener un nivel de endotoxinas inferior a 0,25 UE/ml. Los productos de medios en polvo clásicos deben tener un nivel de endotoxinas inferior a 0,25 EU/ml cuando se produzca con un peso de fórmula con agua con bajo contenido de endotoxinas. Todos los productos de medios clásicos líquidos Corning se prueban para determinar la esterilidad y los productos de medios clásicos líquidos se prueban para estableces el micoplasma fuera de sitio utilizando un método de gran volumen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Mieloma mamífero y células de hibridoma como hibridomas de ratón, leucocitos humanos, y linfocitos B y T, células leucémicas humanas monocapa
Tipo de producto RPMI 1640
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero
Cantidad 50 l
Certificaciones/conformidad Sí
Nivel de endotoxinas <0,25 EU/ml
Formulación L-glutamina, inositol