missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GK5 Antibody [HRP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30580776 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30580776 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30580776 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346226H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GK5 Polyclonal antibody specifically detects GK5 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GK5
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen ATP:glycerol 3-phosphotransferase 5, EC 2.7.1.30, FLJ33582, FLJ45739, GK 5, Glycerokinase 5, glycerol kinase 5 (putative), MGC40579, putative glycerol kinase 5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno glycerol kinase 5(putative). (Uniprot# Q6ZS86)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 256356
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.