missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GJC2 Antibody [Biotin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30575884 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30575884 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30575884 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346228B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GJC2 Polyclonal antibody specifically detects GJC2 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GJC2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen connexin46.6, connexin-46.6, Connexin-47, CX46.6, CX47, Gap junction alpha-12 protein, gap junction gamma-2 protein, gap junction protein, alpha 12, 47kDa, gap junction protein, gamma 2, 47kDa, GJA12connexin 47, HLD2, LMPH1C, PMLDAR, SPG44MGC105119
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno gap junction protein, gamma 2, 47kDa. (Uniprot# Q5T442)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57165
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.