missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GIMAP4 Antibody (OTI1C6), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18140213 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18140213 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18140213 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP271997AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GIMAP4 Monoclonal specifically detects GIMAP4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GIMAP4
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C6
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen GTPase IMAP family member 4, GTPase, IMAP family member 4, HIMAP4, human immune associated nucleotide 1, IAN-1, IAN1FLJ11110, IMAP4hIAN1, immunity associated protein 4, Immunity-associated nucleotide 1 protein, Immunity-associated protein 4
Símbolos de los genes GIMAP4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human GIMAP4 (NP_060796) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55303.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.