Learn More
Gilson™ Accesorio de seguimiento de pipeteo de placa doble TRACKMANTM, soporte para microtubos
Tienda Gilson ProductosDescripción
- Portamicrotubos de 0,5 mL, 1,5 mL y 2 mL
- Capacidad del recipiente: 16 microtubos
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Todas las pipetas con puntas montadas |
| Material | Plástico |
| Tipo | Soporte de microtubos |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo de 0,5 mL, 1,5 mL, 2 mL |
| Incluye | Accesorio de soporte de tubo opcional |