Learn More
Gilson™ Estación de aspiración segura
Código de producto. 11307830 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Conectores para tubos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
11307830 Conectores para tubos cada uno
1 options
Código de producto. 11307830 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F1077418
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Estación de aspiración segura controlada por vacío con tamaño reducido.
  • Unidad cerrada e independiente diseñada para evitar riesgos de contaminación.
  • Diseño compacto con velocidad ajustable que permite la aspiración rápida
  • Siempre lista para su uso con tan solo pulsar el botón del asa
  • El asa acepta diferentes tipos de adaptadores para aspirar de una gran variedad de recipientes
  • Acoplamiento cómodo para el rápido vaciado de frascos
  • El filtro hidrófobo en línea retiene los aerosoles
  • Conecte dos asas a la estación con el conector en forma de Y
  • El motor arranca únicamente cuando desciende la presión de vacío
  • La detección de nivel evita el desbordamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Conectores para tubos
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) Estación de aspiración segura Gilson
Cantidad 1 unidad