Learn More
Gilson™ Puntas de pipeta en gradilla PIPETMANTM TIPACKTM
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10173332 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
3 cm
3 cm
5,1cm
5,1 cm
8,4cm
1,04 cm
Volumen (métrico):
100 a 1000μ L
De 0,1 a 10 μL
De 0,1 a 20 μL
De 100 a 1200 μl
De 2 a 200 μL
De 20 a 300 μL
De 500 to 5000 μl
Modelo:
D10
D1000
D1200
D200
D300
D5000
DL10
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
600 PCS
960 PCS
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Volumen (métrico) Modelo Esterilidad unitSize
10173332 1,04 cm De 500 to 5000 μl D5000 No estéril 600 PCS
12629581 3 cm De 0,1 a 10 μL D10 No estéril 960 PCS
12679581 3 cm De 0,1 a 10 μL D10 Estéril 960 PCS
12639581 3 cm De 0,1 a 20 μL DL10 No estéril 960 PCS
12689581 3 cm De 0,1 a 20 μL DL10 Estéril 960 PCS
12649581 5,1 cm De 2 a 200 μL D200 No estéril 960 PCS
10153382 5,1cm De 2 a 200 μL D200 Estéril 960 PCS
12629601 5,1cm De 20 a 300 μL D300 No estéril 960 PCS
12699581 5,1cm De 20 a 300 μL D300 Estéril 960 PCS
12659581 5,1cm 100 a 1000μ L D1000 No estéril 960 PCS
12609591 5,1cm 100 a 1000μ L D1000 Estéril 960 PCS
12669581 8,4cm De 100 a 1200 μl D1200 No estéril 960 PCS
12619581 8,4cm De 100 a 1200 μl D1200 Estéril 960 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 10173332 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F161370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.03€
    194.25€ / paquete de 600
    Ahorro 64.78€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñadas para ser funcionales, cómodas y resistentes. Las puntas de pipeta en rack GilsonTM PIPETMANTM TIPACKTM están disponibles en paquetes esterilizados o autoclavables.
  • La geometría optimizada y el material de polipropileno puro garantizan una baja retención y una superficie naturalmente hidrófoba.
  • Requiere poca fuerza de montaje en la punta.
  • Robusto y diseñado para soportar el autoclave.
  • Nivel de garantía de esterilidad SAL 10 -6 garantizado, mediante irradiación gamma.
  • Todos los paquetes están envueltos en plástico de calidad para dispositivos médicos que proporciona una protección completa contra la contaminación.
  • Puntos indicadores utilizados en Gilson Los productos sufren un cambio de color irreversible tras la esterilización; los puntos gamma amarillos se vuelven rojos cuando los productos han sido expuestos adecuadamente.
  • Los TIPACK están sellados de forma segura con una etiqueta; en el TIPACK se proporciona una descripción completa del producto para su trazabilidad y fácil identificación.
  • Disponible en paquetes esterilizados o autoclavables.
  • Fabricado en sala limpia, por lo que no existe riesgo de contaminación.
  • Trazabilidad completa garantizada desde el molde a la mesa de trabajo.
  • Fácil identificación con embalaje codificado por colores para cumplir GLP requisitos.
Información de órdenes
10 Tipacks de 96 puntas en gradilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 500 to 5000 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Modelo D5000
Longitud (imperial) 12,68 in
Longitud (métrico) 1,04 cm
Formato Gradilla
Estilo de punta Estándar
Envase En estanterías - TIPACK
Cantidad 600 (12x50)
Tipo de producto Puntas de pipeta
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Compatibilidad universal
Graduado N.º
Línea de productos Pipetman Tipack