Learn More
Gilson™ Kit de microvolumen PIPETMANTM L
Código de producto. 15384765 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 100 μl
Tamaño de la unidad:
1 SET
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15384765 De 0,2 a 100 μl 1 SET
1 options
Código de producto. 15384765 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F167550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00€
    1097.25€ / 1 sets
    Ahorro 132.75€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
El kit de microvolumen PIPETMANTM L está diseñado para aplicaciones de biología molecular.
El kit de microvolumen PIPETMAN L incluye los modelos PIPETMAN P2L y P10L, ideales para pipetear enzimas y reactivos; y un PIPETMAN P100L, adecuado para la dispensación de pequeños volúmenes de fluidos acuosos de viscosidad y densidad moderadas (biología molecular, inmunología, etc.).
Contenido del kit:
  • 3 pipetas PIPETMAN L: P2L, P10L y P100L con Gilson certificados
  • 2 rejillas de puntas PIPETMAN DIAMOND de calidad certificada: DL10 y D200
  • 3 portapipetas SINGLETM
  • 3 eyectores de puntas de plástico
  • 1 Gilson guía para pipetear
  • 1 cartel de inspección de dos minutos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Consejos para DL10 y D200
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Azul/blanco
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Pipeta con desplazamiento de aire manual
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Número de canales 1
Línea de productos Pipetman
Esterilidad No estéril
Tipo Kit de inicio, micro
Volumen (métrico) De 0,2 a 100 μl
Para utilizar con (aplicación) Pipeta con desplazamiento de aire manual
Incluye P2L / P10L / P100L, D10 TIPACK, D200 TIPACK
Cantidad 3
Garantía 1 año
Longitud (imperial) 14,57 in
Longitud (métrico) 37 cm
Anchura (imperial) 12,2 in
Anchura (métrico) 31 cm
Altura (imperial) 4,72 in
Altura (métrico) 12 cm
Fit for Purpose Certificado de calidad