Learn More
Gilson™ Puntas PIPETMANTM EasyPackTM
Código de producto. 10367132 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 a 1000μ L
De 0,1 a 10 μL
De 0,1 a 20 μL
De 1 a 10 mL
De 1 a 5 mL
De 100 a 1200 μl
De 2 a 200 μL
De 20 a 300 μL
Formato:
En bolsa
Cantidad:
1000 (5 x 200)
200
200 (4 x 50)
334
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
200 PCS
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Formato Cantidad Tamaño de la unidad
10367132 De 1 a 10 mL En bolsa 200 (4 x 50) 200 PCS
12629591 De 100 a 1200 μl En bolsa 200 1000 PCS
10521103 De 0,1 a 20 μL En bolsa 200 1000 PCS
10357852 De 1 a 5 mL En bolsa 334 1000 PCS
10614353 De 0,1 a 10 μL En bolsa 1000 (5 x 200) 1000 PCS
10001962 100 a 1000μ L En bolsa 1000 (5 x 200) 1000 PCS
10367802 De 2 a 200 μL En bolsa 1000 (5 x 200) 1000 PCS
10245832 De 20 a 300 μL En bolsa 1000 (5 x 200) 1000 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10367132 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F161210
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Garantice un rendimiento óptimo de las pipetas PIPETMAN en todo el rango de volumen con las puntas PIPETMANTM EasyPackTM.
  • La geometría optimizada y el material de polipropileno puro garantizan una baja retención y una superficie naturalmente hidrófoba.
  • Fabricado en sala limpia, por lo que no existe riesgo de contaminación.
  • Trazabilidad completa garantizada desde el molde a la mesa de trabajo.
  • Las graduaciones de volumen facilitan la comprobación visual del volumen aspirado.
  • Requiere poca fuerza de montaje en la punta.
  • Identificación sencilla con un envasado con codificación de color.
  • Los paquetes a granel están sellados con un cierre de cremallera que se puede abrir fácilmente para un acceso rápido y cerrar utilizando la tira de sellado rápido para evitar la contaminación y la pérdida de puntas.
  • Cada EasyPack La caja contiene 1000 puntas (5 bolsas de 200 puntas o 1 bolsa de 1000; 4 bolsas de 50 puntas o 3 bolsas de 334 puntas).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 1 a 10 mL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud (imperial) 7,87 in
Longitud (métrico) 20 cm
Diámetro exterior (métrico) .07 in
Formato En bolsa
Estilo de punta Universal
Envase 4 bolsas de 50 puntas
Cantidad 200 (4 x 50)
Tipo de producto Puntas de pipeta
Código de color Azul claro
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Gilson Pipetman
Graduado Sí
Línea de productos Pipetman EasyPack
Material Polipropileno
Graduaciones 1 mL