Descripción
- La geometría optimizada y el material de polipropileno puro garantizan una baja retención y una superficie naturalmente hidrófoba.
- Fabricado en sala limpia, por lo que no existe riesgo de contaminación.
- Trazabilidad completa garantizada desde el molde a la mesa de trabajo.
- Las graduaciones de volumen facilitan la comprobación visual del volumen aspirado.
- Requiere poca fuerza de montaje en la punta.
- Identificación sencilla con un envasado con codificación de color.
- Los paquetes a granel están sellados con un cierre de cremallera que se puede abrir fácilmente para un acceso rápido y cerrar utilizando la tira de sellado rápido para evitar la contaminación y la pérdida de puntas.
- Cada EasyPack La caja contiene 1000 puntas (5 bolsas de 200 puntas o 1 bolsa de 1000; 4 bolsas de 50 puntas o 3 bolsas de 334 puntas).
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 1 a 5 mL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (imperial) | 12,17 in |
| Longitud (métrico) | 30.9 cm |
| Diámetro exterior (métrico) | 1.5 mm |
| Formato | En bolsa |
| Estilo de punta | Universal |
| Mostrar más |